Merck
G1546
Sigma-Aldrich
抗-绿色荧光蛋白(GFP)抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
别名:
Mouse Anti-GFP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GSN149, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗绿色荧光蛋白(GFP)(小鼠IgG1同种型)衍生自杂交瘤GSN149,该杂交瘤是用水母 Aequorea victoria的绿色荧光蛋白合成肽,对BALB/c小鼠进行免疫后,取脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合产生。GFP是分子量 27 kDa的蛋白,含238个氨基酸,无需底物即可产生强烈的绿色荧光。在395 nm处,其光吸收最大,并可发射亮绿色荧光,发射峰值在509 nm。GFP生色团由内部三肽模体(Ser65、Gly69 和Tyr66)环化和氧化形成。
抗体与 GFP 融合蛋白发生特异性反应。
應用
利用小鼠抗绿色荧光蛋白 (GFP) 单克隆抗体进行表面等离子体共振 (SPR) 金芯片分析,以研究半胱氨酸和结构域介导的增强型 GFP 模型蛋白的固定化。
已成功使用该抗体的应用,相关同行评议论文如下。
生化/生理作用
GFP可用于活细胞中蛋白的检测和定位,以及监测原核生物和真核生物的基因表达。它能检测活细胞中蛋白-蛋白的相互作用。
维多利亚多管发光水母产生的绿色荧光蛋白可在产生绿光的能量转移反应中作为第二荧光蛋白。它能产生高度可见的内部荧光团,广泛用作基因表达标记物,并能产生嵌合蛋白,用以研究蛋白质生物化学。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
GFP: Lighting up life.
Martin Chalfie
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(25), 10073-10080 (2009-06-26)
Kyoungsook Park et al.
The Analyst, 136(12), 2506-2511 (2011-04-27)
Here we report an effective method for protein immobilization on a surface plasmon resonance (SPR) gold chip, describing the combination of cysteine- and oligomerization domain-mediated immobilization of enhanced green fluorescent protein (EGFP) as a model protein for the purpose of
The dynamic microbe: green fluorescent protein brings bacteria to light
Southward CM and Surette MG
Molecular Microbiology, 45(5), 1191-1196 (2002)
Visual screening of microspore-derived transgenic barley (Hordeum vulgare L.) with green-fluorescent protein
Carlson AR, et al.
Plant Cell Reports, 20(4), 331-337 (2001)
Annouck Luyten et al.
Molecular biology of the cell, 19(4), 1594-1604 (2008-02-08)
Wnt signaling pathways are essential for embryonic patterning, and they are disturbed in a wide spectrum of diseases, including cancer. An unresolved question is how the different Wnt pathways are supported and regulated. We previously established that the postsynaptic density