生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4I10, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 26.89 kDa
observed mol wt ~30 kDa
物種活性
all
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable (peptide)
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
, Aligned
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆4I10是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测维多利亚水母(水母)的绿色荧光蛋白(GFP)。
免疫原
来自维多利亚水母(水母)的带有His标签的全长重组绿色荧光蛋白(GFP)。
應用
免疫沉淀分析:用GFP稀释代表性批次免疫沉淀绿色荧光蛋白的1:1,000稀释液,加标至HeLa细胞裂解液中。
免疫荧光分析:代表性批次的1:250稀释液在hGFAP-GFP转基因小鼠脑组织切片中检测到绿色荧光蛋白。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:1,000稀释液在GFP转染的HEK 293T细胞膜中检测到绿色荧光蛋白。
注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
免疫荧光分析:代表性批次的1:250稀释液在hGFAP-GFP转基因小鼠脑组织切片中检测到绿色荧光蛋白。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:1,000稀释液在GFP转染的HEK 293T细胞膜中检测到绿色荧光蛋白。
注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗绿色荧光蛋白,克隆4I10 ZooMAb,目录号ZRB1097,是一种高度特异性的重组兔单克隆抗体,靶向绿色荧光蛋白,已被测试用于免疫细胞化学,免疫荧光和蛋白质印迹。
標靶描述
绿色荧光蛋白(UniProt:P42212;又称GFP)由维多利亚水母(水母鱼)中的GFP基因编码。GFP是来自水母的27 kDa蛋白,可作为能量转移受体。它通过能量转移将水母发光蛋白的蓝色化学发光转换为绿色荧光,并在从Ca2+激活的光蛋白水母发光蛋白接收能量后在体内发出荧光。GFP在395 nm处具有最大吸收,在507至510 nm处具有发射峰。但是,发射最大值的确切值取决于发色团的环境。GFP是细胞生物学研究中的重要工具,在固定条件下显示稳定性,适用于多种应用,例如追踪细胞谱系示踪剂,基因表达的报告子或探索蛋白质-蛋白质相互作用。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2