主要文件
EZFITSAM1
Millipore
EZ-Fit®过滤歧管
1-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, 316L stainless steel
别名:
EZ-Fit® 歧管, EZ-Fit®歧管,适用于EZ-Stream®真空泵,高吞吐量应用, 歧管头, 歧管座, 过滤歧管座
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
品質等級
材料
316L stainless steel
滅菌相容性
autoclavable compatible
特點
1-place manifold
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带1个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座设计用于进行实验室样品过滤。过滤歧管结构可在重复使用过程中消除所有污染源,因为歧管基座的每个部分均可清洁和高压灭菌。
EZ-Fit®过滤歧管底座可以同时容纳一个过滤头,符合人体工程学的设计可以在层流罩下操作,节省实验室工作台空间。
过滤歧管的2路阀系统可防止用户在开启或关闭阀门时意外触摸过滤头。
應用
EZ-Fit®过滤支架底座(单头)用于实验室日常样品过滤。各行业的原材料、半成品和成品的液体样品可以使用该设备进行测试。
特點和優勢
EZ-Fit过滤歧管基座具有以下特点和优势:® 过滤歧管底座:
  • 不同的过滤头适合可重复使用和一次性过滤装置。
  • 每个组件可拆卸,以便进行深入清洁。
  • 耐高压灭菌零件。
  • 用于真空管的快速接头。
  • 低高度,更容易使用内部层流罩。
包裝
EZFITBASE1 x1
EZFITMHTA1 x1
分析報告
带1个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座每个循环可以过滤1个测试样品。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
配置