主要文件
EFHVW10IS
Millipore
EZ-Fit® 过滤装置,白色膜,0.45m孔径,100mL漏斗,独立包装,不含垫
pore size 0.45 μm, PVDF, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
别名:
EZ-Fit® 过滤装置,不带吸收垫, 膜过滤设备,以混合纤维素酯膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Single packaging
容量
100 mL
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
100 mL
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® System
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-FIT®滤杯是一次性过滤装置,由白色、光面的聚偏二氟乙烯(PVDF)膜和粉色底座组成。它通过避免微生物分析暴露的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
滤杯经过电子束辐照。在整个过滤过程中,通气盖会盖住样品,并且360°边缘设计可防止镊子在取膜过程中意外接触膜过滤区域,以保护样品免于污染,获得可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure特色设计让EZ-FIT®滤杯更加符合人体工学,更加便利。透明漏斗和环绕一周的液位显示方便从任意方向倒液。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性滤杯可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®多联支架上。
應用
EZ-FIT® 过滤装置用于抗生素和溶剂生物负荷测试等一般微生物分析。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany