材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Bulk packaging with protective bag
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
250 mL
容積
250 mL
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® System
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-FIT®过滤装置是一种一次性过滤设备,由黑色的网格状混合纤维素酯(MCE)膜和粉色底座制成。它使研究人员免受微生物分析带来的风险,提供了一种安全快速的膜过滤方法。
过滤装置采用电子束辐照,通风盖在整个过滤过程中可以盖住样品,360°边缘可以防止镊子在膜转移过程中意外接触膜过滤区域,从而保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。EZ-FIT ®Azure的特性使EZ-FIT过滤装置更加符合人体工程学,使用透明漏斗和全方位的填充程度指示器,可以从任何角度轻松填充。.
创新的漏斗组件设计可以防止膜泄漏或样品绕过膜。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性设备可装配到具有特定 EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®歧管上。
过滤装置采用电子束辐照,通风盖在整个过滤过程中可以盖住样品,360°边缘可以防止镊子在膜转移过程中意外接触膜过滤区域,从而保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。EZ-FIT ®Azure的特性使EZ-FIT过滤装置更加符合人体工程学,使用透明漏斗和全方位的填充程度指示器,可以从任何角度轻松填充。.
创新的漏斗组件设计可以防止膜泄漏或样品绕过膜。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性设备可装配到具有特定 EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®歧管上。
應用
EZ-FIT®滤杯(EFFU滤杯)用于液体样品中的微生物负荷检测,包括中间样品和最终产品(饮料、药品和水)。这些产品还被用于工业质量控制和水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany