主要文件
EFHAW25BS
Millipore
EZ-Fit® 过滤装置,不带吸收垫
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
别名:
膜过滤设备,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Bulk packaging with protective bag
容量
250 mL
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
250 mL
容積
250 mL
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® System
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-FIT®过滤装置是一种一次性过滤设备,由白色的网格状混合纤维素酯(MCE)膜和粉色底座制成。它通过避免微生物分析的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
过滤单元采用电子束辐照,通风口盖覆盖整个过滤过程中的样品,360 °的边缘防止在膜转移过程中误触膜过滤区域,以保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure功能使EZ-FIT®过滤单元更加符合人机工程学,使用更加方便,具有透明的漏斗和全方位的填充水平指标,便于从任何角度进行填充。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性滤杯可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®多联支架上。
應用
EZ-FIT®过滤装置用于液体样品的生物负载/常规测试,包括饮料、药品和水的过程中和成品样品。这些产品还被用于工业质量控制和水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany