主要文件
ES-007
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® 2-巯基乙醇(100X)
The EmbryoMax 2-Mercaptoethanol (100X) is available in a 20 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
别名:
Cell Culture 2-bME, Cell Culture BME
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
應用
经测试并鉴定可与胚胎干细胞一起使用。
外觀
液体
儲存和穩定性
在2-8°C下可保存长达18个月。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.