product name
N-羟基琥珀酰亚胺, for synthesis
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Addition Reactions
pH值
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
應用
peptide synthesis
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI 密鑰
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
應用
- 结构不同的醚的直接Cα-杂芳化:本研究展示了一种由温和N-羟基琥珀酰亚胺介导的交叉脱氢偶联反应,扩大了NHS在有机合成中的应用。(Liu et al., 2017)。
分析報告
含量(酸度): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 95 °C
熔程(上限值): ≤ 100 °C
同一性(IR):通过测试
熔程(下限值): ≥ 95 °C
熔程(上限值): ≤ 100 °C
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3