主要文件
8.03282
Sigma-Aldrich
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯
for synthesis
别名:
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N2
分子量:
152.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
229-713-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.02 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
260 °C
效力
215-681 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-6.5 % (v/v)
pH值
12.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
運動黏度
5.48 cSt(40 °C)
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 116 °C
溶解度
soluble 1000 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChI 密鑰
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 1,8 -重氮双环十一-7-烯催化无溶剂醇解在温和条件下解聚聚(碳酸双酚A):DBU在温和、无溶剂的条件下催化聚碳酸酯的解聚,证明了其作为催化剂的有效性和可回收性(E Quaranta, D Sgherza, G Tartaro, 2017)。
  • 在1,8 -重氮双环十一-7-烯存在下,通过纤维素与CO2的可逆反应活化纤维素,高效合成醋酸纤维素:本研究展示了DBU如何激活纤维素与CO2发生可逆反应,促进醋酸纤维素的合成(Y Yang, L Song, C Peng, E Liu, H Xie, 2015)。
  • 双官能团1,8 -二氮杂环十一-7-烯在可见光诱导Heck型全氟烷基化中的应用:DBU是一种双功能有机催化剂,可用于可见光诱导的烷烃Heck型全氟烷基化反应,在光氧化还原催化方面具有很大的潜力((L Tang, G Lv, Y Fu, XP Chang, R Cheng, 2022)。
  • 常压下1,8 -重氮双环十一-7-烯协同钙基催化环氧化合物与CO2的环加成反应:本研究展示了CaBr2和DBU在环氧化物与CO2环加成中的协同催化作用,强调了一种可持续的碳酸盐合成方法(X Liu, S Zhang, QW Song, XF Liu, R Ma, LN He, 2016)。
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
240.8 °F
閃點(°C)
116 °C