Merck
595128
Sigma-Aldrich
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
1.5-2.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
聚合物负载碱
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)