主要文件
516481-M
Sigma-Aldrich
胃酶抑素A,合成,大包装
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
别名:
胃酶抑素A,合成,大包装, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta,异戊酰基-Val-Val-4-氨基-3-羟基-6-甲基庚酰基-Ala-4-氨基-3-羟基-6-甲基庚酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H63N5O9
CAS号:
分子量:
685.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
描述
Merck USA index - 14, 7147
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
InChI 密鑰
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
一般說明
天冬氨酸蛋白酶的可逆性抑制剂。抑制组织蛋白酶D,胃蛋白酶和肾素。据报告可阻断PC12细胞系中由CA-074(目录号205530)诱导的凋亡。也可以25 mM的DMSO溶液(货号508437)提供。
有效浓度:1.0 µM。
生化/生理作用
主要靶标
组织蛋白酶D
在阻断PC12细胞系中CA-074诱导的凋亡中的EC50=1.0µM
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多4个月。
其他說明
Isahara, K., et al. 1999.Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998.Biochem.Biophys.Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992.Int. J. Pept. Prot.Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991.Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981.Biochem.J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970.J. Antibiot.23, 259.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2