Merck
P4265
Sigma-Aldrich
胃酶抑素 A
powder, ≥75% (HPLC)
别名:
Pepsin inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H63N5O9
CAS号:
分子量:
685.89
Beilstein:
2201362
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
胃酶抑素 A, microbial, ≥75% (HPLC)
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥75% (HPLC)
形狀
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI 密鑰
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
可与E64-d和Leupeptin A合用,用于抑制自噬体内自噬底物的降解。 对于该应用,工作浓度通常在1-10μM之间。
胃蛋白酶抑制剂A已用于:
  • 作为突触神经小体缓冲液组分, 均质化C57BL/6 提取物
  • 作为周期依赖性蛋白激酶5 (Cdk5)裂解缓冲液组分
  • 作为抑制剂用于测定加州断沟龙虾糜蛋白酶活性
生化/生理作用
胃酶抑素 A 是酸性蛋白酶(天冬氨酰基肽酶)的抑制剂。它可与蛋白酶如胃蛋白酶、肾素、组织蛋白酶 D、牛凝乳酶和蛋白酶 B(黑曲霉)形成 1:1 的复合物。该抑制剂具有高度的选择性,不会抑制硫醇蛋白酶、中性蛋白酶或丝氨酸蛋白酶。可溶性 γ-分泌酶和逆转录病毒蛋白酶也可被胃酶抑素 A 抑制。它已用于鉴定多种来源的蛋白酶。
酸性蛋白酶(包括胃蛋白酶、肾素和组织蛋白酶 D 以及多种微生物天冬氨酸蛋白酶)的强抑制剂。有效浓度为 1μM。可稳定大约 1 天。
準備報告
胃蛋白酶抑制剂能够以1 mg/ml溶于含10%(v/v)乙酸的甲醇溶液(甲醇:乙酸比例9:1)中。使用甲醇或DMSO溶解该肽时,乙酸可能是必需的。它能够以1-2 mg/ml溶解在乙醇中,但可能需要加热才能完全溶解。胃蛋白酶抑制剂溶液可以加热至最高60℃而不会导致肽分解。
1 mg/ml储备溶液可在4℃下稳定保存至少一周。溶剂为甲醇或DMSO的1 mM溶液可在-20℃下稳定保存数月。如果溶液变成深黄色,则表示试剂水解。
工作浓度为1μM的溶液可在室温下稳定保存至少一天。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Synaptoneurosome preparation from C57BL/6 striata
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6, e1735-e1735 (2016)
A chymotrypsin from the digestive tract of California spiny lobster, Panulirus interruptus: Purification and biochemical characterization
Bibo-Verdugo B, et al.
Marine Biotechnology, 17(4), 416-427 (2015)
Marek Jankowski et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 299(2), H265-H274 (2010-07-31)
An increasing amount of evidence demonstrates the beneficial role of oxytocin (OT) in the cardiovascular system. Similar actions are attributed to genistein, an isoflavonic phytoestrogen. The treatment with genistein activates the OT system in the aorta of ovariectomized (OVX) Sprague-Dawley
Gabriel M Gihana et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-08)
During G1 in budding yeast, the Cdc42 GTPase establishes a polar front, along which actin is recruited to direct secretion for bud formation. Cdc42 localizes at the bud cortex and then redistributes between mother and daughter in anaphase. The molecular