主要文件
4610-OP
Millipore
甲酰胺
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
别名:
C1 酰胺, 氨基甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONH2
CAS号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.21
bp:
210 °C (lit.)
蒸汽密度
1.55 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
viscous liquid (slightly)
自燃溫度
932 °F
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
技術
hybridization: suitable
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Molecular Biology grade.
A260 (0.5 M, water): ≤0.03 AU
A270 (0.5M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.5 M, water): ≤0.08 AU
Purity by Assay: ≥ 99%
Conductivity: ≤100 µmho
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Identification: To pass test
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
應用
甲酰胺可使核酸双螺旋不稳定,通常可以 50% 的浓度,用于需要较低杂交温度的杂交实验。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C