主要文件
S4117
Millipore
甲酰胺,去离子
别名:
DI formamide, formamide for hybridization
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
包裝
pkg of 500 mL
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
技術
hybridization: suitable
運輸包裝
wet ice
一般說明
该产品旨在用于杂交应用,用于原位、Southern、Northern、斑点和窄缝式点杂交法,以及菌落、噬菌斑和 YAC 筛选。 甲酰胺主要用作探针杂交溶液中的组分,以促进探针杂交特异性。它通过破坏氢键使核酸变性。
應用
根据特定的应用要求稀释甲酰胺。 在 Southern 和蛋白质印迹分析中通常使用 45-50% 的甲酰胺浓度,在原位杂交技术中使用 50% 或更高的浓度。 在 DNA 与 DNA 杂交中,甲酰胺浓度每增加 1%,Tm 就会降低 0.7%。
研究类别
全部
品質
每批材料都通过混合离子交换树脂进行预过滤,以消除分解产物和残留的金属阳离子。该过滤过程可确保每个批次的最终纯度均大于 99.5%,在 280nm 处的吸光度值小于 0.02 吸光度单位。每个批次在发货前都要经过严格的质量控制测试,以确保符合测定标准。
外觀
甲酰胺的这种预处理是去离子化、三重蒸馏和氮气包装的,并且没有可检测的 DNA 酶、RNA 酶和蛋白酶活性。
儲存和穩定性
储存于 -20°C。 打开或等分后,请盖紧瓶盖,并保存在 -15°C 至 -25°C 之间。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C
访问文档库
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific