主要文件
343242-M
Sigma-Aldrich
FLUO 3/AM
Membrane-permeable version of FLUO 3. Unlike all other Ca2+ indicators, FLUO 3/AM is non-fluorescent until it is hydrolyzed in the cell by cellular esterases. It is insensitive to Mg2+.
别名:
FLUO 3/AM, 1-[2ʹ-氨基-5ʹ-(2,7-二氯-6-羟基-3-氧代-3H-黄嘌呤-9-基)]-2-(2-氨基-5-甲基苯氧基)乙烷-N,N,Nʹ,Nʹ-四乙酸五乙酰氧基甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H50Cl2N2O23
分子量:
1129.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
red-orange
溶解度
DMSO: 5 mM
DMF: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1[c](cc2[o]c3c(c(c2c1)c4cc(c(cc4)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc5c(ccc(c5)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)cc(c(c3)OCOC(=O)C)Cl)=O
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2)56/h7-10,13-18H,11-12,19-27H2,1-6H3
InChI 密鑰
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
FLUO 3的膜渗透性形式(目录编号343244)。胞质酯酶对FLUO 3/AM的裂解将指示剂捕获在细胞中。FLUO 3在静止的钙水平下几乎不发荧光,但在钙结合后荧光水平增加40倍。与所有其他Ca2+指示剂不同,FLUO 3/AM在被细胞水解之前是不发荧光的。由于其激发最大波长在506 nm处,因此该化合物可以与笼状化合物结合使用,笼状化合物通过紫外线释放。与FURA 2相比,其对Ca2+的相对高Kd有助于测量更高的Ca2+瞬变峰。在存在高和低钙浓度的情况下,FLUO 3的激发最大波长在506 nm处,发射最大波长在526 nm处。
生化/生理作用
主要靶标
Ca2+指示剂
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Caputo, C., and Bolanos, P. 1994.J. Physiol.(London)481, 119.
Schumann, M.A., et al. 1993.J. Biol. Chem. 268, 2134.
Eberhard, M., and Erne, P. 1989.Biochem.Biophys.Res. Commun.163, 309.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3