主要文件
20-157
Sigma-Aldrich
TE缓冲液 - 用于ChIP测定
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
運輸包裝
wet ice
相关类别
應用
用于染色质免疫沉淀测定。
研究类别
全部
外觀
10mM Tris-HCl,pH 8.0、1mM EDTA
儲存和穩定性
在4°C下保存1年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Caudal-like PAL-1 directly activates the bodywall muscle module regulator hlh-1 in C. elegans to initiate the embryonic muscle gene regulatory network.
Lei, H; Liu, J; Fukushige, T; Fire, A; Krause, M
Development null
Liang Xu et al.
Cancer letters, 482, 74-89 (2020-04-20)
Distant metastasis is the major cause of short survival in ccRCC patients. However, the development of effective therapies for metastatic ccRCC is limited. Herein, we reported that ETV4 was selected from among 150 relevant genes with in vivo evidence of