Key Documents
M8570
Sigma-Aldrich
甲基化对照DNA
50 ng/μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
NACRES:
NA.55
形狀
liquid
濃度
50 ng/μL
顏色
colorless
儲存溫度
−20°C
一般說明
完全甲基化Jurkat DNA。通过质谱法测定5-甲基胞苷(5mC)的含量。有关每个批次的5mC含量,请参阅批次特定的分析证书或样品瓶标签。
應用
甲基化的对照 DNA 已被用作胚胎基因组 DNA 的亚硫酸氢盐测序的阴性对照。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Non-CpG methylation by DNMT3B facilitates REST binding and gene silencing in developing mouse hearts
Zhang D, et al.
Nucleic Acids Research, 45(6), 3102-3115 (2016)