主要文件
1.11277
Millipore
m-ENDO琼脂LES
GranuCult® plus, APHA, suitable for microbiology, for coliforms
别名:
大肠杆菌选择性琼脂, 改良远藤氏培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® plus
儲存條件
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place.)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
dark violet
pH值
7.0-7.4 (25 °C in H2O, ready-to-use solution; after autoclaving)
溶解度
51 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
coliforms
一般說明
m-ENDO琼脂LES(劳伦斯实验站)是一种推荐用于在标准总大肠菌群膜滤程序中进行水中大肠菌群计数的培养基。美国公共卫生协会(APHA)推荐m-Endo琼脂用于测试饮用水和废水的标准总大肠菌群膜滤。它遵循两步膜滤程序,使用十二烷基硫酸盐肉汤进行初步富集,以产生更高的大肠菌群计数。培养基中的蛋白胨是碳、氮、维生素和矿物质的来源。酵母提取物提供复合维生素B,后者刺激细菌生长。乳糖是碳水化合物。磷酸盐是缓冲剂。氯化钠维持培养基中的渗透平衡。加入去氧胆酸钠和十二烷基硫酸钠以抑制菌群的生长。副蔷薇苯胺(品红)是一种指示剂。加入亚硫酸钠以对碱性品红溶液进行脱色。琼脂是固化剂。随着紫红色从紫红色-亚硫酸盐化合物中释放出来,乳糖阳性菌落呈红色。大肠杆菌菌落由于乳糖的快速发酵产生醛而产生金属光泽。乳糖不发酵细菌呈透明、无色菌落。
應用
m-ENDO琼脂LES适用于使用两步膜过滤技术进行水中大肠菌群计数
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
分析報告
外观(澄清度):澄清至浑浊
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.0-7.4
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(产气肠杆菌ATCC 13048):良好至非常好
生长(奇异变形杆菌ATCC 14273):良好至非常好
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):无
生长(粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009)):无至较差
菌落颜色(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):红色
菌落颜色(产气肠杆菌ATCC 13048):红色
菌落颜色(奇异变形杆菌ATCC 14273):微红色/红色
金属光泽(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):+
金属光泽(产气肠杆菌 ATCC 13048):+
金属光泽(奇异变形杆菌 ATCC 14273):-
孵育:24 hrs.;35 °C;需氧。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3