agency
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.9% dry basis (acidimetric)
形狀
powder
效力
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
≤1% loss on drying, 300 °C
pH值
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解度
212.5 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1100 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 提高羟基磷灰石中的碳酸盐含量:碳酸取代羟基磷灰石是骨再生和牙科应用的重要材料,碳酸钠在其合成中起重要作用。研究着重于尽可能地提高这些材料中的碳酸盐含量,体现碳酸钠提升其结构和功能特性的作用(Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021)。
生化/生理作用
分析報告
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 0.002 %
总硫(以SO₄计): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.01 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
干燥失重 (300 °C): ≤ 1.0 %
符合ISO
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Protocol for 1000 mg/L sulfate in water
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting