Merck
222321
Sigma-Aldrich
无水碳酸钠
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
agency
suitable for SM 4500 - NH3
化驗
≥99.5%
形狀
powder or granules
雜質
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損耗
≤1.0% loss on heating, 285 °C
pH值
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸钠是一种水溶性无机盐,常用作弱碱。其水溶液具有摄取二氧化碳的能力。它还能催化污泥转化为液体燃料。
碳酸钠(苏打)是一种白色盐。它可以通过电解熔融氢氧化钠或氯化钠合成。
應用
碳酸钠可用于以下研究:
  • Folin-Ciocalteu 法测定葡萄酿酒产品的总多酚指数。
  • 配制 ELISA(酶联免疫吸附试验)包被缓冲液。
  • 用于 IGF-I 激酶受体活化试验 (KIRA) 的抗体包被缓冲液的制备。
碳酸钠可能作为还原剂用于氧化石墨烯分散体制备具有良好电性能的石墨烯片。
也可用于以下合成程序:
  • 联二芳经钯催化的苯硼酸与卤代芳烃的交叉偶联反应。
  • 在水介质中通过醛和酮的羟醛缩合反应合成查尔酮和氮杂查尔酮。
  • 通过铜催化功能化炔烃的烯丙基化。
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Liquid fuel production from sewage sludge by catalytic conversion using sodium carbonate.
Yokoyama S-Y, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 66(8), 1150-1155 (1987)
A green and efficient method to produce graphene for electrochemical capacitors from graphene oxide using sodium carbonate as a reducing agent.
Jin Y, et al.
Applied Surface Science, 268, 541-546 (2013)
Efficient and clean aldol condensation catalyzed by sodium carbonate in water.
Zhang Z, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32(10), 966-967 (2003)
Absorption of carbon dioxide into aqueous sodium hydroxide and sodium carbonate-bicarbonate solutions.
Hikita H, et al.
Chemical Engineering Journal, 11(2), 131-141 (1976)
Copper catalyzed regioselective coupling of allylic halides and alkynes promoted by weak inorganic bases.
Bieber LW and da Silva MF
Tetrahedron Letters, 48(40) , 7088-7090 (2007)