Merck
所有图片(6)
主要文件
06-599
Sigma-Aldrich
抗乙酰组蛋白H3抗体
from rabbit
别名:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, rat, human
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (not specified)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白 H3 的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。赖氨酸 14 的乙酰化通常在活跃转录为 RNA 的基因中很常见。
特異性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
识别在 N 端乙酰化的组蛋白 H3。
免疫原
对应于人组蛋白 H3 在 N 端乙酰化的线性肽。
表位:N端
應用
免疫细胞化学分析: 将该抗体的代表性批次以 1:500 的稀释度检测到 NIH/3T3 和 A431 细胞中的乙酰化组蛋白 H3。
染色质免疫沉淀:使用 HeLa 提取的染色质和 5 mg 的该抗体,该抗体可用于 chIP。
ChIP-Seq:在以下研究中表明,该抗体可用于 ChIP-Seq:Kanai, A., et. al.(2011).DNA Research 18:379-392。
用抗乙酰化组蛋白 H3 抗体(兔多克隆抗体)检测乙酰化组蛋白 H3,该抗体经证明可用于 WB、ICC、ChIP、ChIP-seq。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法在 HeLa 酸提取液、丁酸钠处理的 HeLa 细胞和重组组蛋白 H3 中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.05 µg/mL 的该抗体在 10 µg HeLa 酸提取物、丁酸钠处理的 HeLa 细胞和重组组蛋白 H3 中检测到组蛋白 H3。
標靶描述
可观察到约17 kDa的条带
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HeLa 酸提取物、丁酸钠处理的 HeLa 细胞和重组组蛋白 H3
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null
Coregulator recruitment and histone modifications in transcriptional regulation by the androgen receptor.
Kang, Z; Janne, OA; Palvimo, JJ
Molecular Endocrinology null
S R Frank et al.
Genes & development, 15(16), 2069-2082 (2001-08-21)
The Myc protein binds DNA and activates transcription by mechanisms that are still unclear. We used chromatin immunoprecipitation (ChIP) to evaluate Myc-dependent changes in histone acetylation at seven target loci. Upon serum stimulation of Rat1 fibroblasts, Myc associated with chromatin