Merck
880144P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)45]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C168H291N47O47
分子量:
3721.39
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (880144P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)CCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880144P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)