Merck
870315P
Avanti
N-tetradecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-tetradecyl polysarcosine-25
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C89H156N26O25
分子量:
1990.35
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (870315P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870315P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)