Merck
870341P
Avanti
18:1 PE pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-polysarcosine-25 (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C112H194N26O32
分子量:
2416.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 25 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Drug Delivery
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870341P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)