化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3