化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840864C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840864C
濃度
10 mg/mL (840864C-25mg)
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-43(45)51-41(40-50-52(46,47)48)39-49-42(44)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,41H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t41-;/m1./s1
InChI 密鑰
XMCFQIVGOJWNBA-VOYBGDFJSA-M
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3