Merck
857137P
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), powder
别名:
110858
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C78H146NO12P
分子量:
1320.97
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (857137P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 857137P
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857137P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)