化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840860C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840860C
濃度
10 mg/mL (840860C-25mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,39H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t39-;/m1./s1
InChI 密鑰
JVHJPADGSWMGQX-KQTQLPLBSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash