主要文件
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton 样品瓶
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
amber borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 200 ea
蓋帽尺寸
15 - 425
直徑× 高度
17 mm × 61 mm
容積
8 mL
顏色
amber
接頭
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小瓶包装于带有隔板的瓦楞托盘中,然后收缩包装以减少微粒污染。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z188794-1PAK4061832326191