主要文件
27002-U
Supelco
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
别名:
PK100 7mL 棕色螺纹口样品瓶,带 PTFE 衬垫实心瓶盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
17 mm × 60 mm
容積
7 mL
接頭
thread for 15-425
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
27002-U4061826141748