主要文件
Z188700
Supelco
Wheaton 样品瓶
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
别名:
Wheaton玻璃样品瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 200 ea
蓋帽尺寸
13 - 425
直徑× 高度
15 mm × 46 mm
容積
4 mL
顏色
clear
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它是硼硅酸盐玻璃小瓶,可高压灭菌,易于消毒,可用于分装需要防止污染的物质。本产品需要单独订购。
小瓶包装于带有隔板的瓦楞托盘中,然后收缩包装以减少微粒污染。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)