材料
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
特點
closure type black phenolic solid top cap
包裝
pkg of 200 ea
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z106429-200EA | 4061832325644 |