主要文件
Z106402
Supelco
黑色塑料盖
Solid top, white rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
别名:
Black Polymer Caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black phenolic cap
white rubber liner
特點
closure type black phenolic solid top cap
包裝
pkg of 200 ea
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)