主要文件
Z127299
Supelco
黑色开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
Cut-out top, without septum, thread for 20-400, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black phenolic cap
特點
closure type black phenolic hole cap
包裝
pkg of 200 ea
接頭
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z127299-200EA4061826727423