Merck
W250320
Sigma-Aldrich
大蒜油
natural, FG
别名:
Allium sativum bulb oil
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2503
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
感官的:
garlic; alliaceous; sulfurous
等級:
FG
Halal
Kosher
natural
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
Halal
Kosher
natural
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
garlic; alliaceous; sulfurous
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)