Merck
904589
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC2D4O3
分子量:
93.08
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)