Merck
753424
Sigma-Aldrich
双(三氟甲磺酰亚胺)镁
别名:
Magnesium bis(ditriflimide)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4F12MgN2O8S4
分子量:
584.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
mp
>200 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Mg]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Mg/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双(三氟甲基磺酰基酰亚胺)镁(Mg(TFSI)2)是一种强镁Lewis酸。它在有机合成中用作催化剂。例如,它可用于硝基胺与烯烃反应合成二氢吡唑。此外,Mg(TFSI)2 盐还可用于离子导电性研究、迁移数测量和凝胶聚合物电解质(GPE)系统的电化学性质研究。
双(三氟甲基磺酰基酰亚胺)镁,也称为三氟甲磺酰亚胺镁,可作为无机催化剂用于各种有机反应,包括酚类和醇类的乙酰化、内酯和胺的氨解反应、硅氧炔烯与羰基化合物的[2 + 2]环加成、1,6-二烯的环异构化、Friedel-Crafts酰化以及香豆素的合成等。
應用
  • 可充电电池研究:在Mg离子可充电电池研究中,采用双三氟甲磺酰亚胺镁作为负极模型材料,提供原子和介尺度机制的重要视点,革新电池开发和应用(Kravchyk et al., 2018)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Magnesium bis (trifluoromethane) sulfonimide: An efficient catalyst for the synthesis of coumarins under solvent-free conditions
Wang H
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144, 411-414 (2013)
Toshihiko Mandai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(23), 12100-12111 (2019-04-26)
To achieve a sustainable-energy society in the future, next-generation highly efficient energy storage technologies, particularly those based on multivalent metal negative electrodes, are urgently required to be developed. Magnesium rechargeable batteries (MRBs) are promising options owing to the many advantageous