Merck
688827
Sigma-Aldrich
反式-1-苯基-2-丁烯-1-酮
technical, 80%
别名:
反式苯基丙烯酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O
CAS号:
分子量:
146.19
Beilstein:
2039624
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥80% (GC)
80%
形狀
liquid
官能基
ketone
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChI 密鑰
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)