Merck
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟-1-(3-吡啶基)乙胺 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8ClF3N2
分子量:
212.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
99-104 °C
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
InChI 密鑰
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)