Merck
663395
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-苯基-1,3,4-噁二唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O
CAS号:
分子量:
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
237-242 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
Nc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI 密鑰
CQSFYCBGVMWPCM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)