Merck
718130
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(三氟甲基)-1,3,4-噁二唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2F3N3O
CAS号:
分子量:
153.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
155-160 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
InChI 密鑰
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)