About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3NO3
CAS号:
分子量:
113.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
138-142 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI 密鑰
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3