About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS号:
分子量:
138.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
258-262 °C
官能基
amide
amine
SMILES 字串
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
InChI 密鑰
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3