Merck
PHR1472
Supelco
酒石酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
L-(+)-酒石酸, (2R,3R)-(+)-酒石酸, 左旋酒石酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1643340
蒸汽密度
5.18 (vs air)
API 家族
tartaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
797 °F
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-172 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品
酒石酸属于羧酸类,大量存在于葡萄和葡萄酒中。它被广泛用于药物、食品和饮料行业。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
酒石酸可用作药物参考标准品,用于通过停止流动化学发光光谱法(stopped-flow chemiluminescence spectrometry)定量测定药物制剂中的分析物。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,在下面的插槽中输入 LRAC1695。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Industries and Occupations, 4(8), 1819-1824 (1998)
Enological Chemistry, 4(8), 1819-1824 (2012)
Sensitive determination of periodate and tartaric acid by stopped-flow chemiluminescence spectrometry
Gaikwad A, et al.
Analyst, 119(8), 1819-1824 (1994)
Sho Isoyama et al.
Cancer science, 106(2), 171-178 (2014-12-09)
Drug resistance often critically limits the efficacy of molecular targeted drugs. Although pharmacological inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is an attractive therapeutic strategy for cancer therapy, molecular determinants for efficacy of PI3K inhibitors (PI3Kis) remain unclear. We previously identified that
Miyako Yoshida et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(12), 1252-1258 (2014-12-03)
The objective of this study was to evaluate an improved bitterness sensor which has been developed to allow the precise and sensitive prediction of the bitterness of acidic bitter pharmaceutical active ingredients, using as examples nine non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
实验方案
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard