Merck
650897
Sigma-Aldrich
(4S,4′S)-(-)-2,2′-(3-戊烯基)双(4-异丙基噁唑啉)
97%
别名:
(4S,4′S)-(-)-2,2′-(1-乙基亚丙基)双(4,5-二氢-4-异丙基噁唑), [S-(R*,R*)]-(-)-2,2′-(1-乙基亚丙基)双(4,5-二氢-4-异丙基噁唑)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H30N2O2
分子量:
294.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
密度
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
應用
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-亚戊基)双(4-异丙基恶唑啉)是一种可以用作配体的二恶唑啉:
  • 使用硼酸酯和11CO2制备[11C]羧酸、[11C]酯和[11C]酰胺。
  • 在tatanan A和3-epi-tatanan A的全合成的关键合成步骤之一。
  • 制备铜(I)络合物,并用于质谱法研究其在不同底物的手性选择性。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.22 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
CuI-catalyzed 11C carboxylation of boronic acid esters: A rapid and convenient entry to 11C-labeled carboxylic acids, esters, and amides
Riss PJ, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(11), 2698-2702 (2012)
Short Enantioselective Total Synthesis of Tatanan A and 3-epi-Tatanan A Using Assembly-Line Synthesis
Noble A, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(51), 15920-15924 (2016)
A mass spectrometric method for rapidly assaying the chiral selectivities of the copper (I) complexes of C2-symmetric ligands.
Davis MC and Gronert S.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 50(11), 1279-1287 (2015)
商品
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands