Merck
405965
Sigma-Aldrich
2,2′-亚甲基双[(4S)-4-叔丁基-2-噁唑啉]
99%
别名:
(S,S)-2,2′-亚甲基双(4-叔丁基-2-噁唑啉)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2O2
分子量:
266.38
Beilstein:
4190673
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
應用
2,2′-亚甲基双[(4S)-4-丁基-2-恶唑啉](BOX配体)可以用作C2对称配体进行对映选择性不对称催化。由于恶唑啉氮对各种金属的强亲和力,它很容易形成双齿配位配合物。
对映选择性催化反应的 C2 对称配体由于噁唑啉氮具有对各种金属的强亲合性,因此可容易地形成双齿配位络合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Selective oxidation of alkenes and alkynes catalyzed by copper complexes
Alvarez LX, et al.
Applied Catalysis A: General, 325(2), 303-308 (2007)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
商品
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands