Merck
732214
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
别名:
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrO2S
CAS号:
分子量:
207.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
158-163 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)