Merck
463280
Sigma-Aldrich
乙醇酸乙氧基油醚
average Mn ~700
别名:
油醇聚醚-10 羧酸, 油醇聚醚-3 羧酸, 油醇聚醚-6 羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)xCH=CH(CH2)8(OCH2CH2)yOCH2CO2H, x = 5-7, y~2
CAS号:
分子量:
901.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~700
品質等級
雜質
≤1.5% NaCl
6-10% water
折射率
n20/D 1.461
密度
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.OCC(O)=O.[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O.C17H34O.C16H32O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3;8-9,18H,2-7,10-17H2,1H3;7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2/b10-9-;9-8-;8-7-;;
InChI 密鑰
UWYGJWXPMKLMHK-CDQAOSTISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
阴离子表面活性剂。
用于金属加工液的乳化剂。
特點和優勢
对硬水不敏感。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)