About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
分子量
average Mn ~380
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
應用
阴离子表面活性剂。
用于金属加工液的乳化剂。
用于金属加工液的乳化剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter