About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
分子量
average Mn ~360
品質等級
折射率
n20/D 1.45
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
表面活性剂。
微乳液稳定剂。
微乳液稳定剂。
特點和優勢
对硬水不敏感。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves